Learn More
Brady™ Etichette in poliestere multiuso con adesivo aggressivo
Con le etichette in poliestere permanenti lucide per stampa a trasferimento termico (B-422) è possibile etichettate facilmente i componenti. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette palmare Brady.
33.40€ - 110.00€
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognised;CSA Accepted Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
|---|---|
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Colore | White |
| Finitura | Gloss |
| Materiale | Polyester |
| Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
|
17950710
|
Brady™
170738 |
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) | Die-cut |
78.05€
pezzi 480 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17920710
|
Brady™
170736 |
19.05 mm (W) x 38.10 mm (H) | Die-cut |
55.60€
pezzi 180 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17920770
|
Brady™
170739 |
25.40 mm (W) x 25.40 mm (H) | Die-cut |
74.85€
pezzi 260 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17910710
|
Brady™
170737 |
12.70 mm (W) x 38.10 mm (H) | Die-cut |
33.40€
pezzi 180 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17970680
|
Brady™
170730 |
9.53 mm (W) x 7.62 m (L) | Continuous |
46.30€
pezzi 1 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17980680
|
Brady™
170731 |
12.07 mm (W) x 7.62 m (L) | Continuous |
58.15€
pezzi 1 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17990680
|
Brady™
170732 |
12.70 mm (W) x 7.62 m (L) | Continuous |
54.70€
pezzi 1 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17921940
|
Brady™
170733 |
15.88 mm (W) x 7.62 m (L) | Continuous |
110.00€
pezzi 1 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17900690
|
Brady™
170734 |
25.40 mm (W) x 7.62 m (L) | Continuous |
81.12€ 71.25€ / pezzi 1 Risparmia 9.87€ 12% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
|
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17801779
|
Brady™
170859 |
38.10 mm (W) x 7.62 m (L) | Continuous |
77.55€
pezzi 1 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
Descrizione
- Versatili: pensate per un'ampia gamma di applicazioni, come l'etichettatura di apparecchiature, schede elettroniche, componenti di pannelli e codici a barre
- Robuste: costruite per resistere ad abrasioni, temperature estreme e solventi come alcol, olio e acqua
- Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente che aderisce a superfici piane ruvide, lisce e verniciate a polvere
- Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA secondo C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant secondo 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
| UL Recognised;CSA Accepted Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| White | |
| Polyester | |
| Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;General identification;Inventory and inspection labelling | |
| -40°C to 100°C | |
| 0.102 mm |
| Permanent Acrylic | |
| Gloss | |
| Non-sterile | |
| -40°F to 212°F | |
| 0.004 in |