Learn More
Brady™ Etichette in poliestere multiuso con adesivo aggressivo
Con le etichette in poliestere permanenti lucide per stampa a trasferimento termico (B-422) è possibile etichettate facilmente i componenti. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette palmare Brady.
Marca: Brady™ 170738
Descrizione
- Versatili: pensate per un'ampia gamma di applicazioni, come l'etichettatura di apparecchiature, schede elettroniche, componenti di pannelli e codici a barre
- Robuste: costruite per resistere ad abrasioni, temperature estreme e solventi come alcol, olio e acqua
- Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente che aderisce a superfici piane ruvide, lisce e verniciate a polvere
- Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, CSA secondo C22.2 No. 0.15-95, RoHS Compliant secondo 2011/65/EU (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
| UL Recognised;CSA Accepted Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| White | |
| Die-cut | |
| Etichette | |
| Asset tracking;Barcode labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;General identification;Inventory and inspection labelling | |
| 480 | |
| -40°C to 100°C | |
| 0.102 mm | |
| 0.5 in. | |
| 25.40 mm | |
| 12.70 mm |
| Permanent Acrylic | |
| Gloss | |
| Polyester | |
| Non-sterile | |
| BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 | |
| -40°F to 212°F | |
| 0.004 in | |
| 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) | |
| 1in. | |
| 0.5 in | |
| M4-47-422 |