Learn More
Brady™ Etichette in vinile autolaminante con adesivo aggressivo
Codice prodotto. 17881779
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12.70 mm (W) x 19.05 mm (H)
19.05 mm (W) x 25.40 mm (H)
25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
25.40 mm (W) x 25.40 mm (H)
25.40 mm (W) x 31.75 mm (H)
25.40 mm (W) x 38.10 mm (H)
25.40 mm (W) x 63.50 mm (H)
38.10 mm (W) x 63.50 mm (H)
Dimensione della confezione:
pezzi 110
pezzi 180
pezzi 200
pezzi 260
pezzi 340
pezzi 360
pezzi 80
Codice prodotto. 17881779
Marca: Brady™ 170962
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le etichette wrap around in vinile autolaminante ad alta adesione B-417 sono per condizioni difficili, compresi gli ambienti ad alta umidità, fili e cavi di piccolo diametro e i materiali di rivestimento di fili e cavi più recenti.
  • Adesione affidabile e resistente nel tempo su fili e cavi di piccolo diametro
  • Aderiscono e rimangono attaccate anche negli ambienti più umidi
  • Forte adesione a una varietà di materiali di rivestimento di fili e cavi, tra cui Teflon™, silicone, PVC intrecciato e tradizionale
  • Presentano un'area stampabile bianca e una sovralamina trasparente che protegge la stampa
  • Ideali per quadri di comando, quadri elettrici, cablaggi, comunicazione dati e identificazione di fili e cavi
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R7950 ribbons. See UL files MH62024 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-417 labels. Brady sells both UL Recognised B-417 labels and non-approved labels depending on customer requirements Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Colore White, Transparent
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantità 260
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to 70°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in
Spessore (sistema metrico) 0.107 mm
Diametro dei cavi 16 AWG - 8 AWG
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 25.40 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in
Altezza (sistema metrico) 25.40 mm
Alternate Part Number M4-49-417