Learn More
Thermo Scientific™ AGI-5198, 95%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | AGI-5198 |
| CAS | 1355326-35-0 |
| Sinonimo | N-[2-(Cyclohexylamino)-1-(2-methylphenyl)-2-oxoethyl]-N-(3-fluorophenyl)-2-methyl-1 H-imidazole-1-acetamide |
| Quantità | 100 mg |
| Formula molecolare | C27 H31 F N4 O2 |
| Peso formulazione | 462.56 |
| Forma fisica | Solid |
| Product Type | Reagent |
| Purezza | 95% |