Learn More
BTX™ AgilePulse™ In Vivo ID (Intra-Dermal) System
Codice prodotto. 15467390
Click to view available options
Tipo di collegamento:
Electrode Connector Cable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15467390
Marca: BTX™ 470400N
AgilePulse™ In Vivo ID (Intra-Dermal) System provides maximum efficiency DNA and RNA delivery to skin, muscle, and tumor tissues.
  • Used for animal immunization, vaccine development and gene therapy, provides an intra-muscular, intra-dermal or intra-tumor electroporation solution to produce maximum transfection efficiency
  • Simple user interface
  • Pulse Agile Advantage
  • Uniform, reliable electroporation
  • Simple, Fast Treatment
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Vaccine Development, Intra-Dermal Gene Delivery, Intra-Tumor Gene Delivery
Frequenza 5 kHz to 1 Hz
Linea di prodotti BTX Electroporation
Product Type Electroporation System
Tensione 50 to 1000 V
Descrizione AgilePulse In Vivo ID (Intra-Dermal) System
Display Touchscreen
Profondità (sistema imperiale) 15.7 in.
Profondità (sistema metrico) 40 cm
Altezza (sistema imperiale) 7.9 in.
Altezza (sistema metrico) 20 cm
Include AgilePulse™ ID Generator, Handle for Parallel Needle Array (47-0000), 4-needle Parallel Needle Array (47-0040 - 3 Pk.), 6-needle Parallel Needle Array (47-0050 - 3 Pk.) and ID Software
Temperatura di esercizio (sistema imperiale) 50°F to 104°F
Intervallo della lunghezza dell'impulso 0.200 to 1000 ms
Temperatura di esercizio (sistema metrico) 10°C to 40°C
Intervallo della larghezza degli impulsi 0.050 to 10 ms
Peso (sistema imperiale) 25 lb.
Peso (sistema metrico) 11.3 kg
Larghezza (sistema imperiale) 12.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 32 cm
Sterilità Non-sterile
Tipo di collegamento Electrode Connector Cable
Interfaccia Touch Screen Display, Footswitch
Pulse Form Square Wave
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.