Learn More
BTX™ AgilePulse™ In Vivo IM (Intra-Muscular) Generator Only
Click to view available options
Tipo di collegamento:
Electrode Connector Cable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Used for animal immunization, vaccine development and gene therapy, provides an intra-muscular, intra-dermal or intra-tumor electroporation solution to produce maximum transfection efficiency
- Simple user interface
- Pulse Agile Advantage
- Uniform, reliable electroporation
- Simple, Fast Treatment
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Vaccine Development, Intra-Dermal Gene Delivery, Intra-Muscular Gene Delivery, Intra-Tumor Gene Delivery |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Footswitch |
| Frequenza | 5 kHz to 1 Hz |
| Product Type | Electroporation Generator |
| Tensione | 50 to 1000 V |
| Descrizione | AgilePulse In Vivo IM (Intra-Muscular) Generator Only |
| Display | Touchscreen |
| Profondità (sistema imperiale) | 15.7 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 40 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 7.9 in. |
| Vedi altri risultati |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.