Learn More
Novus Biologicals™ Ago2/eIF2C2 Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18251425 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Codice prodotto. 18251425
Marca: Novus Biologicals™ NBL110183
The Ago2/eIF2C2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linea cellulare The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21878 and based on accession number NM_12154. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione RIPA buffer
Purezza Protein
Test di specificità Homo sapiens eukaryotic translation initiation factor 2C, 2 (EIF2C2), mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Simbolo del gene AGO2
Protein State Native
For Research Use Only