missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agrin Antibody (AGR 131), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NB110-11069PCP
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Agrin Monoclonal antibody specifically detects Agrin in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Microarray
Specifica
| Agrin | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| agrin, agrin proteoglycan | |
| Recombinant rat agrin (C-terminal fragment). | |
| 0.1 mL | |
| Extracellular Matrix, Neuroscience | |
| 375790 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2 α |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Microarray | |
| AGR 131 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse, Rat | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto