Learn More
AHR 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
Descrizione
This gene encodes a ligand-activated transcription factor involved in the regulation of biological responses to planar aromatic hydrocarbons. This receptor has been shown to regulate xenobiotic-metabolizing enzymes such as cytochrome P450.
- Aryl hydrocarbon receptor
- Transfected cell line: 293T
- Plasmid: pCMV-AHR full-length
- Host: Human
- Theoretical molecular weight: 96.1kDa
- Storage buffer: 1x sample buffer (50mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300mM 2-mercaptoethanol, 0.01% bromophenol blue)
Western Blotting
Specifica
Specifica
| Linea cellulare | 293T |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Descrizione | AHR 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| N. accesso geni | NM_001621.3 |
| Peso molecolare | 96.1 |
| Intervallo di pH | 6.8 |
| Plasmide | pCMV-AHR full-length |
| Analisi di controllo qualità | Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-AHR antibody (H00000196-B01) by western blotting |
| Quantità | 100 μL |
| Tampone di conservazione | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 100UL AHR 293T Cell Transient Overexpression Lysat
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- MIXTURE LIST-Contiene: Mercaptoethanol