Learn More
AICAR, MedChemExpress
Codice prodotto. 16441666
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
50mg
Codice prodotto. 16441666
Marca: Medchem Express HY13417
MedChemExpress AICAR (Acadesine) is an adenosine analog and a AMPK activator. AICAR regulates the glucose and lipid metabolism, and inhibits proinflammatory cytokines and iNOS production. AICAR is also an autophagy, YAP and mitophagy inhibitor.
AICAR (Acadesine) is an adenosine analog and a AMPK activator. AICAR regulates the glucose and lipid metabolism, and inhibits proinflammatory cytokines and iNOS production. AICAR is also an autophagy, YAP and mitophagy inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico AICAR
CAS 2627-69-2
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H14N4O5
Quantità 500 mg
Sinonimo Acadesine AICA Riboside
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (484.06 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 65 mg/mL (251.71 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O1
Molecular Weight (g/mol) 258.23
Peso formulazione 258.23
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.