Learn More
AICAR phosphate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496176
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
50mg
Codice prodotto. 16496176
Marca: Medchem Express HY13417A
MedChemExpress AICAR phosphate (Acadesine phosphate) is an adenosine analog and a AMPK activator. AICAR phosphate regulates the glucose and lipid metabolism, and inhibits proinflammatory cytokines and iNOS production. AICAR phosphate is also an autophagy, YAP and mitophagy inhibitor.
AICAR phosphate (Acadesine phosphate) is an adenosine analog and a AMPK activator. AICAR phosphate regulates the glucose and lipid metabolism, and inhibits proinflammatory cytokines and iNOS production. AICAR phosphate is also an autophagy, YAP and mitophagy inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico AICAR phosphate
CAS 681006-28-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H17N4O9P
Quantità 100 mg
Sinonimo Acadesine phosphate AICA Riboside phosphate
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (280.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O1.O=P(O)(O)O
Molecular Weight (g/mol) 356.23
Peso formulazione 356.23
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.