Learn More
Abeba™ Air-Cushion 32300 Shoes
Air cushion PU-sole with high slip resistance. Sanitized™ treated.
90.24€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA |
---|---|
Colore | White |
Materiale rivestimento interno | Microfiber |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15659637
|
Abeba™
32300/35 |
35 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15669637
|
Abeba™
32300/36 |
36 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15679637
|
Abeba™
32300/37 |
37 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15689637
|
Abeba™
32300/38 |
38 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15699637
|
Abeba™
32300/39 |
39 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15609647
|
Abeba™
32300/40 |
40 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15619647
|
Abeba™
32300/41 |
41 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15629647
|
Abeba™
32300/42 |
42 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15639647
|
Abeba™
32300/43 |
43 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15649647
|
Abeba™
32300/44 |
44 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15659647
|
Abeba™
32300/45 |
45 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15669647
|
Abeba™
32300/46 |
46 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15679647
|
Abeba™
32300/47 |
47 |
90.24€
1 paio |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Smooth leather, perforated
- White
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable insole (article no. 3551)
- Sanitized treated
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Lining microfiber, respiration absorbing
- Instep area with elastic band
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA | |
Microfiber | |
Slip-resistant | |
32300 |
White | |
Leather | |
Polyurethane |