Learn More
Abeba™ Air-Cushion 32600 Shoes
Codice prodotto. 15649717
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Dimensione della confezione:
1 paio
Codice prodotto. 15649717
Marca: Abeba™ 32600/35
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Air cushion PU-sole with high slip resistance. Sanitized™ treated.
  • CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
  • Grained leather
  • White
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable insole (article no. 3551)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Instep area with lacing
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
Colore White
Materiale rivestimento interno Microfiber
Materiale Leather
Size 35
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Polyurethane
Stile 32600