Learn More
Abeba™ Air-Cushion Sole 2370 Shoes
Antistatic with air cushion PU-sole and high slip resistance. Sanitized™ treated.
76.73€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA |
---|---|
Colore | White |
Materiale | Microfiber |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Materiale suola | Polyurethane |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15618127
|
Abeba™
2370/35 |
35 |
76.73€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15628127
|
Abeba™
2370/36 |
36 |
76.73€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15638127
|
Abeba™
2370/37 |
37 |
76.73€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15648127
|
Abeba™
2370/38 |
38 |
76.73€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15658127
|
Abeba™
2370/39 |
39 |
76.73€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15668127
|
Abeba™
2370/40 |
40 |
76.73€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15678127
|
Abeba™
2370/41 |
41 |
76.73€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15688127
|
Abeba™
2370/42 |
42 |
76.73€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15698127
|
Abeba™
2370/43 |
43 |
76.73€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15608137
|
Abeba™
2370/44 |
44 |
76.73€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15618137
|
Abeba™
2370/45 |
45 |
76.73€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15628137
|
Abeba™
2370/46 |
46 |
76.73€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15638137
|
Abeba™
2370/47 |
47 |
76.73€
1 paio |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Microfiber
- White
- Slip resistance PU outsole sole
- Integrated footbed
- Sanitized treated
- Antistatic
- Instep area with elastic band
- Decontaminable
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA | |
Microfiber | |
Polyurethane |
White | |
Slip-resistant | |
2370 |