Learn More
Aalborg™ Tubo dell'aria a flusso diretto
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
10 L/min.
100 ml/min.;;en;
1000 ml/min.;;en;
104 mL/min.
1946 mL/min.
2 L/min.
2.5 L/min.
2000 mL/min.
24.6 L/min.
250 mL/min.
299 mL/min.
4 L/min.
40 L/min.
4922 mL/min.
5 L/min.
50 mL/min.
500 mL/min.
5000 mL/min.
6 mL/min.
62 L/min.
75 mL/min.
986 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Direct reading tubes are straightforward.
- The measurement scale on each of these tubes reads actual flow at standard conditions in a choice of English or Metric units.
- Obtaining actual flow rates with these tubes requires the use of a reference scale flow correlation table.
- Reference scale tubes are useful when measuring flow rates for gases other than air and/or for non-standard conditions.
Specifica
Specifica
| Tipo | Air Direct Flow Tube |
| Da utilizzare con (applicazione) | For various fluids, gases or liquids, thanks to the correlation tables |
| Larghezza (sistema metrico) | 65 mm |
| Velocità di flusso dell'aria | 986 mL/min. |