Learn More
Aalborg™ Tubo dell'aria a flusso diretto
Codice prodotto. p-8008809
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
10 L/min.
100 ml/min.;;en;
1000 ml/min.;;en;
104 mL/min.
1946 mL/min.
2 L/min.
2.5 L/min.
2000 mL/min.
24.6 L/min.
250 mL/min.
299 mL/min.
4 L/min.
40 L/min.
4922 mL/min.
5 L/min.
50 mL/min.
500 mL/min.
5000 mL/min.
6 mL/min.
62 L/min.
75 mL/min.
986 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11812430
Marca: Aalborg™ FT03201STVN
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Aalborg™ Air Direct Glass Flow Tube Reference Scale reults in superior mL and L readings by providing a scale of meaurements in a vairety of volumes.
  • Direct reading tubes are straightforward.
  • The measurement scale on each of these tubes reads actual flow at standard conditions in a choice of English or Metric units.
  • Obtaining actual flow rates with these tubes requires the use of a reference scale flow correlation table.
  • Reference scale tubes are useful when measuring flow rates for gases other than air and/or for non-standard conditions.
Specifica
Tipo Air Direct Flow Tube
Larghezza (sistema metrico) 65 mm
Velocità di flusso dell'aria 50 mL/min.