Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Hostess™ 32 Toilet Tissue Bulk Pack
Click to view available options
Quantità confezione:
32 Packs x 250 Sheets
32 Packs x 500 Sheets
Dimensione della confezione:
32 rotoli
pezzi 32
Descrizione
- 2 ply sheets
- 100% recycled folded toilet paper
- Combines quality with practicality and economy
- Fully biodegradable reducing the risk of blocked toilets
Specifica
Specifica
| Product Type | Toilet Tissue |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 18.6 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4.3 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 11 cm |
| Materiale | Paper |
| Colore | White |
| Dimensioni (L x P) | 18.6 x 11 cm (7.3 x 4.3 in.) |
| Da utilizzare con (applicazione) | High Traffic Washrooms |
| Quantità confezione | 32 Packs x 500 Sheets |
| Vedi altri risultati |