Learn More
Aalborg™ Air Mass Flowmeter
Codice prodotto. 11822280
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
0 to 1 LPM
0 to 10 LPM
0 to 100 mL/min.
0 to 2 LPM
0 to 20 mL/min.
0 to 5 LPM
0 to 50 mL/min.
0 to 500 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11822280
Marca: Aalborg™ GFM17AVAL6A0/3NC06SS
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Mass Flowmeter
Accuracy ±5%
Velocità di flusso dell'aria 0 to 500 mL/min.
Certificazione/Conformità NIST calibration certificate
Dettagli alimentazione 12 V to 200 mA max
Precisione ±1.5 %
Bilancia Full scale
Temperatura (sistema metrico) 5°C to 50°C