Learn More
Dostmann Electronic™ AirControl Observer CO2 Display
Codice prodotto. 13536600
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di misurazione:
0 to 3000ppm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di misurazione Dimensione della confezione
13536600 0 to 3000ppm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13536600 Fornitore Dostmann Electronic™ N. del fornitore 50200110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    631.81€
    339.00€ / pezzi 1
    Risparmia 292.81€
    46% Sconto
Spedizione stimata: 24-11-2026
Ideal for monitofing CO2 levels and temperature surroundings in pubic areas
Posterboard CO2 controller, ideal for monitoring CO2 levels and temperature surroundings in public areas such as laboratories, schools, universities, offices, factories and public spaces. For wall mounting.
  • Temperature range 0°C/+40°C, ±1°C
  • Relative humidity 20 to 90%, ±5%
  • CO2 range 0 to 3000ppm
  • CO2 accuracy ±75ppm, or 5% ±7%>2000ppm
  • Dimensions 297mm x 50mm x 210mm
  • Mass 2, 4kg
Specifica
Accuracy ±50ppm
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Intervallo di misurazione 0 to 3000ppm
Peso (sistema metrico) 2.4 kg
Larghezza (sistema metrico) 210 mm