Learn More
Gilac™ Airtight Box with White Lid
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.6 L
1.2 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Airtight container, by pack of 12, perfect as delivery box and click and collect service.
- Keeps flavours in and odours out.
- Clear box: contents are visible and recognizable.
- Flexible, watertight lid.
- PP clear container. LDPE lid
- Available in 3 sizes, stackable.
- Customisation available on request for a minimum of 500 units.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 0.7 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 2.5 L |
| Tipo di chiusura | Airtight Lid |
| Colore | White |
| Materiale | HDPE |
| Forma | Rettangolare |
| Product Type | Airtight Box |
| Quantità | 6 Pk. |
| Dimensioni (L x P x A) | 220 x 220 x 75 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 220 mm |
| Vedi altri risultati |