Learn More
Gilac™ Airtight Box with White Lid
Codice prodotto. 17958901
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.6 L
1.2 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17958901
Marca: Gilac™ G602012
Airtight Box with White Lid is ideal as delivery box and click and collect service.
  • Airtight container, by pack of 12, perfect as delivery box and click and collect service.
  • Keeps flavours in and odours out.
  • Clear box: contents are visible and recognizable.
  • Flexible, watertight lid.
  • PP clear container. LDPE lid
  • Available in 3 sizes, stackable.
  • Customisation available on request for a minimum of 500 units.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.2 gal.
Capacità (sistema metrico) 0.6 L
Tipo di chiusura Airtight Lid
Colore White
Materiale HDPE
Forma Rettangolare
Product Type Airtight Box
Quantità 12 Pk.
Dimensioni (L x P x A) 110 x 110 x 75 mm
Lunghezza (sistema metrico) 110 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 110 mm
Larghezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Altezza (sistema imperiale) 3 in.