Learn More
Miele Professional™ Inserto
Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Click to view available options
:
Dimensions (D x W X H): 442 x 225 x 67/125mm
Descrizione
adatto ad es. per tiralatte, becher & imbuti
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel |
| Product Type | Insert |
| Stile | AK 12 Insert 1/2 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Funnels, beakers, widenecked glassware, etc |
| Profondità (sistema metrico) | 434 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 122 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 224 mm |
| Quantità | 1 Each |