Learn More
AKR1A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | AKR1A1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.32 mg/mL |
| Applicazioni | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16864034
|
Proteintech
15054-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16854034
|
Proteintech
15054-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes a member of the aldo/keto reductase superfamily, which consists of more than 40 known enzymes and proteins. This member, also known as aldehyde reductase, is involved in the reduction of biogenic and xenobiotic aldehydes and is present in virtually every tissue. Multiple alternatively spliced transcript variants of this gene exist, all encoding the same protein.Specifica
| AKR1A1 | |
| Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| P14550, P51635, Q9JII6 | |
| 10327, 58810, 78959 | |
| AKR1A1 Fusion Protein Ag7037 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| AKR1A1 |
| 0.32 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| AKR1A1, Alcohol dehydrogenase [NADP+], Aldehyde reductase, ALDR1, ALR, ARM, DD3 | |
| Akr1a1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |