Learn More
AKR1D1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | AKR1D1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.13 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16802525
|
Proteintech
23910-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16892515
|
Proteintech
23910-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The enzyme encoded by this gene is responsible for the catalysis of the 5-beta-reduction of bile acid intermediates and steroid hormones carrying a delta(4)-3-one structure. Deficiency of this enzyme may contribute to hepatic dysfunction.Specifica
| AKR1D1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| P31210, P51857, Q8VCX1 | |
| 192242, 208665, 6718 | |
| AKR1D1 Fusion Protein Ag21009 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| AKR1D1 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| 3o5bred, AKR1D1, CBAS2, SRD5B1 | |
| AKR1D1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |