Learn More
Al-23 Multibore Round Tube, O.D.: 5mm, Four 1mm Bores, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11352948
Click to view available options
Quantità:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Dimensione della confezione:
1000mm
100mm
200mm
250mm
300mm
600mm
800mm
Codice prodotto. 11352948
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032710.EH
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Al-23 Multibore Round Tube
Nota nome Four bores
Quantità 600 mm