Learn More
Al-23 Protective Tube, One End Closed, O.D.: 8mm, I.D.: 5mm, Wall.: 1.5mm, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11322668
Click to view available options
Quantità:
200 mm
270 mm
375 mm
530 mm
740 mm
1030 mm
1430 mm
2030 mm
Dimensione della confezione:
1030mm
1430mm
200mm
2030mm
270mm
375mm
530mm
740mm
Codice prodotto. 11322668
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 030044.DR
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Al-23 Protective Tube
Nota nome One end closed
Quantità 200 mm