Learn More
Thermo Scientific Chemicals Al-25 Crucible, Cylindrical, Flat Base;Height x OD x ID (mm), 160 x 145 x 125;Vol (ml), 1760
Codice prodotto. 15463525
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1760 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15463525
Marca: Thermo Scientific Chemicals 032969.KF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 16cm
Materiale Al-25
Quantità 1 Piece
Capacità (sistema metrico) 1760 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 12.5cm
Altezza (sistema metrico) 14.5cm
Product Type Cylindrical Al-25 Crucibles