missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ohaus™ Montaggi a colonna
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
:
Color: Red, Orange, Green
Descrizione
Includes
column, mounts
Requires
column, mounts
- For use with all OHAUS™ Bench Scales and Indicators
- Can be used with manual light tower
Order Info
column, mounts
Certifications
column, mounts
Compliance
column, mounts
Warranty
column, mounts
column, mounts
Specifica
Specifica
| Colore | Red, Orange, Green |
| Altezza (sistema metrico) | 243 mm |
| Lingue | Chinese, English (US), French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (BR), Russian, Spanish (MX) |
| Peso (sistema metrico) | 210 g |
| Tipo | Column Kit |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto