Learn More
Gibco™ AlbuMAX™ I Lipid-Rich BSA
Descrizione
- This is a GIBCO Custom Product.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store in refrigerator (2°C to 8°C). |
| Tipo di cellula | Mammalian Cells |
| Forma | Solid |
| Product Type | BSA |
| Sterilità | Sterile |
| Linea di prodotti | AlbuMAX, Gibco |
| Quantità | 5 kg |
| Shipping Condition | Room Temperature |