Learn More
Epredia™ Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Codice prodotto. 12593637 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Alcian Blue
Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Periodic Acid Schiff
Dimensione della confezione:
500mL
pezzi 3
Codice prodotto. 12593637
Marca: Epredia™ 88016
Demonstrate the presence of both neutral and acidic mucosubstances with the Epredia™ Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
  • Can be used alone to stain acid mucins and other carboxylated and sulfated acid mucosubstances blue on tissue sections
  • Periodic Acid Schiff (PAS) reaction is used to stain glycogen, basement membranes and neutral mucosubstances
Includes: Alcian Blue pH 2.5 stain solution, periodic acid solution (0.5%) and Schiff reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Periodic Acid Schiff
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: periodic acid