Learn More
Epredia™ Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
Demonstrate the presence of both neutral and acidic mucosubstances with the Epredia™ Alcian Blue/PAS Special Stain Kit
179.00€ - 616.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12666387
|
Epredia™
87023 |
Alcian Blue/PAS Special Stain Kit |
616.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12593637
|
Epredia™
88016 |
Periodic Acid Schiff |
192.00€
500mL |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12523667
|
Epredia™
88043 |
Alcian Blue |
179.00€
500mL |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Can be used alone to stain acid mucins and other carboxylated and sulfated acid mucosubstances blue on tissue sections
- Periodic Acid Schiff (PAS) reaction is used to stain glycogen, basement membranes and neutral mucosubstances
Includes: Alcian Blue pH 2.5 stain solution, periodic acid solution (0.5%) and Schiff reagent