missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Alcohol Dehydrogenase (Yeast)

Codice prodotto. 16171750
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16171750

Marca: Abnova™ P5205.100mg

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Used for Enzyme

#REF!

Specifica

Numero di accesso P25377
Da utilizzare con (applicazione) Enzyme Activity
Peso molecolare 149.5kDa
Nome Alcohol Dehydrogenase (Yeast)
Metodo di preparazione Native protein purified from Yeast
Quantità 100 mg
Requisiti di stoccaggio Store at -20°C.
Status giuridico RUO
Nome comune ALCOHOL
Saggi Enzymatic determination of primary alcohols, and aldehydes; Synthesis of chiral compounds; Spectrophotometric assay of plasmalogenase; Enzymatic catalysis in organic solvents; Studies of NAD+, NADH, NADP+, and NADPH.
Attività biologica ≥300 units per mg protein. One Unit reduces one micromole of NAD per minute at 25°C, pH 8.8.
Specie Yeast
Tag proteine None
Sistema di espressione Native protein purified from Yeast
Forma Lyophilized
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato