Learn More
Tork Tork disinfettante mani gel con alcol
Codice prodotto. p-200113540 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Forma:
Gel
Liquid
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 30243831
Marca: Tork 424115
Tork disinfettante mani gel con alcol S4
  • Efficace contro una vasta gamma di organismi patogeni; conforme alle norme EN 1500, EN 12791 ed EN 14476
  • Igienico: Il flacone di ricarica sigillato con erogatore usa e getta riduce il rischio di diffusione delle infezioni
  • Manutenzione semplice certificata e ricarica intuitiva in meno di dieci secondi
  • Il flacone è riciclabile e si restringe con l'uso, riducendo il volume dei rifiuti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Hand Sanitizer
Colore Clear
Forma Liquid
Principi attivi Alcohol
Certificazione/Conformità EN1500, EN12791, EN14476
Certifications/Compliance (Europe) EN1500, EN12791, EN14476
Monouso Limited-use
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 6/Pk.
Volume (sistema metrico) 1 L