Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alginic acid, sodium salt
Codice prodotto. 10521631 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
250g
500g
5g
Codice prodotto. 10521631
Marca: Thermo Scientific Chemicals 177770050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 9005-38-3 | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-38-3
Formula molecolare (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Numero MDL MFCD00081310
Sinonimo Algin, Sodium alginate
Specifica
Materiale o nome chimico Alginic acid, sodium salt
Quantità 5 g