missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alisol F, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Descrizione
Alisol F is a triterpene isolated from Alisma orientalis, has immunosuppressive and anti-virus functions. Alisol F exhibits inhibitory activity in vitro on hepatitis B virus (HBV) surface antigen (HBsAg) secretion of the HepG2.2.15 cell line with an IC50 of 0.6 μM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Alisol F |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 155521-45-2 |
| Colore | White |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C30H48O5 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (204.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]1(C(C[C@@H]2O)=C([C@@H]3C)[C@](O[C@@]([C@@H](O)C(C)(O)C)([H])C3)([H])C1)[C@]([C@]2([H])[C@]4(CCC5=O)C)(CC[C@@]4([H])C5(C)C)C |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto