Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alizarin, 97%, pure
Codice prodotto. p-51908 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10796161
Marca: Thermo Scientific Chemicals 153690250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 72-48-0 | C14H8O4 | 240.214 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72-48-0
Formula molecolare C14H8O4
Molecular Weight (g/mol) 240.214
Numero MDL MFCD00001201
InChI Key RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1, 2-Dihydroxyanthraquinone, Mordant Red 11
PubChem CID 6293
ChEBI CHEBI:16866
IUPAC Name 1,2-dihydroxyanthracene-9,10-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Alizarin
Punto di fusione 287.0°C to 289.0°C
Nota nome 97%
Punti di ebollizione 430.0°C
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Contenuto di colorante 96.0% min.
Intervallo percentuale saggio 97%
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aromatic solvents, ether and hot, methanol, moderately soluble in ethanol
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 240.21
Perdita all'essiccatura 2% max.
Percent Purity 97%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Forma fisica Fine Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Alizarin