Learn More
Abnova™ Alkaline Phosphatase (PAP)
Codice prodotto. 16052545
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 units
Dimensione della confezione:
1000 unità
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16052545 1000 units 1000 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16052545 Fornitore Abnova™ N. del fornitore D0009.1000Units
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
E.coli harboring the plasmid encoding the gene of alkaline phosphatase from Shewanella sp. SIB1 (PAP).
Specifications
Concentrazione 5 U/μL
Da utilizzare con (applicazione) Cloning
Quantità 1000 units
Include 10 x Alkaline Phosphatase Reaction Buffer, Dilution Buffer (1 x Reaction Buffer). Store at -20°C