Learn More
ALKBH5 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 6 publications
Marca:  Novus Biologicals NBP1-82188
Codice prodotto. 18708903
  • 689.00€ / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
ALKBH5 Polyclonal specifically detects ALKBH5 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polyclonal
IgG
Certificati
Promozioni
Promozioni
For Research Use Only