Learn More
S Murray™ Siringa Luer-Tip interamente in vetro
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 mL
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Use these syringes for a variety of research applications. S Murray™ All Glass Luer-Tip Syringes are graduated and feature glass luer fittings.
- Syringe with glass luer fitting
- Fully interchangeable
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE |
| Materiale | Glass |
| Product Type | Siringa con puntale Luer completamente in vetro |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Volume (sistema metrico) | 5 ml |
| Tipo di collegamento | Puntale Luer |
| Graduated | Sì |