Learn More
Buerkle™ Stainless Steel All-Layer-Sampler
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 mL
130 mL
260 mL
Lunghezza (sistema metrico):
550 mm
850 mm
1500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
All-layer sampler, with open inner tube, no separate chambers, and large sampling volume. For all-layer samples through all the layers of the sample.
- AISI 316L (1.4404)
- 25 mm Ø
- Easy cleaning, removable tip
- Excellent processing, robust model
- Various bulk goods can be collected with the lances, from the finest powder to large grains such as corn or nuts
- Corresponds to ISTA standard for seed lengths of 10 mm (wheat, oats) and 5 mm (flax, vetches
Specifica
Specifica
| Product Type | All-layer Sampler |
| Materiale | Stainless Steel (V4A) |
| Autoclavabile | Si |
| Include | 5 openings |
| Tipo di maniglia | T-shape |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.79 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 260 mL |
| Certificazione/Conformità | DIN |
| Da utilizzare con (applicazione) | For All-Layer Samples Through All The Layers of The Sample, Foodstuffs |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1500 mm |