Learn More
Buerkle™ Stainless Steel All-Layer-Sampler
Codice prodotto. p-8001760 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 mL
130 mL
260 mL
Lunghezza (sistema metrico):
550 mm
850 mm
1500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10034704
Marca: Buerkle™ 53162055
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Stainless Steel All-Layer-Sampler allows samples to be collected from every layers of the container.
All-layer sampler, with open inner tube, no separate chambers, and large sampling volume. For all-layer samples through all the layers of the sample.
  • AISI 316L (1.4404)
  • 25 mm Ø
  • Easy cleaning, removable tip
  • Excellent processing, robust model
  • Various bulk goods can be collected with the lances, from the finest powder to large grains such as corn or nuts
  • Corresponds to ISTA standard for seed lengths of 10 mm (wheat, oats) and 5 mm (flax, vetches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type All-layer Sampler
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Si
Include 3 openings
Tipo di maniglia T-shape
Capacità (sistema imperiale) 2.36 oz.
Capacità (sistema metrico) 70 mL
Certificazione/Conformità DIN
Da utilizzare con (applicazione) For All-Layer Samples Through All The Layers of The Sample, Foodstuffs
Lunghezza (sistema metrico) 550 mm