Learn More
Thermo Scientific Chemicals all-trans-Retinol, 95%
Codice prodotto. p-190610 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
500mg
Codice prodotto. 10275441
Marca: Thermo Scientific Chemicals 347071000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
All-trans-retinol, Vitamin A, retinol, CAS # 68-26-8, is a fat-soluble vitamin that binds retinoid receptors within cells. | CAS: 68-26-8 | C20H30O | 286.459 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• All-trans-retinol, commonly known as Vitamin A, is a fat-soluble essential nutrient
• All-trans-retinol is involved in hormonal signaling via the retinoid receptors
• It is an important regulator of cell division and apoptosis
• Deficiency can lead to vision, bone, immune, and skin disorders
Applications
• Suitable for research on cell differentiation, embryonic development, immunology and more
• Laboratory grade quality, for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-26-8
Formula molecolare C20H30O
Molecular Weight (g/mol) 286.459
Numero MDL MFCD00001552
InChI Key FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Sinonimo retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
PubChem CID 445354
ChEBI CHEBI:17336
IUPAC Name (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico all-trans-Retinol
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Beilstein 06, III, 2787
Indice di Merck 15, 10211
Peso formulazione 286.46
Percent Purity ≥94%
Forma fisica Powder or Lumps
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • all-trans-Retinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.