Learn More
Brady™ Etichette in vinile multiuso per M6/M7
Questo resistente vinile a basso ritiro con adesivo ultra-aggressivo è la soluzione perfetta per l’identificazione su superfici irregolari e in ambienti difficili.
Marca:  Brady™ 173272
85.00 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28009" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17888374
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.05€
    85.01€ / pezzi 1
    Risparmia 9.04€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Questo resistente vinile a basso ritiro con adesivo ultra-aggressivo è la soluzione perfetta per l'identificazione su superfici irregolari e in ambienti difficili.
  • Sfrutta la comunicazione visiva: il consumabile in vinile in rotolo è ideale per la marcatura di tubi, l'identificazione a fini di sicurezza e logistica, la segnalazione del pericolo di folgorazione o i visual per l'ambiente di lavoro, sia per interni che per esterni
  • Adesione perfetta: il consumabile con adesivo permanente aderisce a superfici lisce, ruvide o verniciate a polvere, nonché a superfici irregolari o a bassa energia superficiale
  • La finitura lucida è resistente agli agenti chimici, al grasso, all'olio e ai detergenti, in modo che l'identificazione rimanga leggibile
  • Ama l'esterno: questo consumabile ha una durata media all'esterno di 8-10 anni
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
White
Continuous
Single-side Printable
Etichette
Equipment Labeling, Electrical Labeling, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling
No
Rectangle
-40°C to +82°C
0.102 mm
50 ft.
1in.
M7C-1000-595-WT
ASTM D 2979, ASTM D 523
None
Gloss
Vinyl
Thermal Transfer
Non-sterile
M710, BMP71
50 ft.
-40°F to +180°F
0.004 in.
50 ft. x 1 in.
15.24 m
25.4 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Promo
Expires: 2026-12-31
Stock Up and Save Up to 60%
Promo Code: 28009
Save on more than 3,000 lab essentials.
Applying Promo and Adding