Learn More
Brady™ Etichette in vinile multiuso per M6/M7
Questo resistente vinile a basso ritiro con adesivo ultra-aggressivo è la soluzione perfetta per l’identificazione su superfici irregolari e in ambienti difficili.
69.00€ - 118.86€
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
|---|---|
| Certificazione/Conformità | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Rivestimento | None |
| Colore | White |
| Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
|
17898354
|
Brady™
174162 |
50 ft. x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
76.30€ 69.00€ / pezzi 1 Risparmia 7.30€ 9% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17888374
|
Brady™
173272 |
50 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
94.05€ 85.01€ / pezzi 1 Risparmia 9.04€ 9% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17869024
|
Brady™
174126 |
50 ft. x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
99.65€ 90.10€ / pezzi 1 Risparmia 9.55€ 9% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17888814
|
Brady™
173241 |
50 ft. x 2 in. | M710, BMP71 |
125.00€ 112.13€ / pezzi 1 Risparmia 12.87€ 10% Sconto |
Spedizione stimata: 20-10-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17899104
|
Brady™
174141 |
50 ft. x 2 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
142.00€ 118.86€ / pezzi 1 Risparmia 23.14€ 16% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
Descrizione
- Questo resistente vinile a basso ritiro con adesivo ultra-aggressivo è la soluzione perfetta per l'identificazione su superfici irregolari e in ambienti difficili.
- Sfrutta la comunicazione visiva: il consumabile in vinile in rotolo è ideale per la marcatura di tubi, l'identificazione a fini di sicurezza e logistica, la segnalazione del pericolo di folgorazione o i visual per l'ambiente di lavoro, sia per interni che per esterni
- Adesione perfetta: il consumabile con adesivo permanente aderisce a superfici lisce, ruvide o verniciate a polvere, nonché a superfici irregolari o a bassa energia superficiale
- La finitura lucida è resistente agli agenti chimici, al grasso, all'olio e ai detergenti, in modo che l'identificazione rimanga leggibile
- Ama l'esterno: questo consumabile ha una durata media all'esterno di 8-10 anni
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
| Not Autoclavable | |
| Permanent Acrylic | |
| White | |
| Continuous | |
| Thermal Transfer | |
| Equipment Labeling, Electrical Labeling, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling | |
| 50 ft. | |
| -40°F to +180°F | |
| 0.004 in. | |
| 50 ft. |
| ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
| None | |
| Gloss | |
| Vinyl | |
| Non-sterile | |
| No | |
| Rectangle | |
| -40°C to +82°C | |
| 0.102 mm | |
| 15.24 m |