Learn More
Brady™ Etichette in vinile multiuso
Questo resistente vinile a basso ritiro con adesivo ultra-aggressivo è ideale per etichettare tubi, attrezzature, scaffalature e praticamente ogni altra superficie industriale.
Marca: Brady™ 173240
Descrizione
- Il vinile con adesivo acrilico permanente B-595 garantisce l'adesione dell'etichetta in condizioni climatiche difficili e resiste a sostanze chimiche, oli e detergenti
- Il consumabile in vinile in rotolo è ideale per la marcatura di tubi, l'identificazione a fini di sicurezza e logistica, la segnalazione del pericolo di folgorazione o i visual per l'ambiente di lavoro, sia in interni che in esterni
- Il consumabile con adesivo permanente aderisce a superfici lisce, ruvide o verniciate a polvere, nonché a superfici irregolari o a bassa energia superficiale
- Stampa su fondo vinilico giallo con finitura lucida, resistente all'esposizione a sostanze chimiche, grasso, olio e detergenti.
- Rotolo per etichettatura resistente con durata media all'esterno di 8-10 anni a temperature da -40°C a 82°C
Specifica
| Not Autoclavable | |
| Permanent Acrylic | |
| Yellow | |
| Continuous | |
| Single-side Printable | |
| Etichette | |
| Equipment Labeling, Electrical Labeling, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling | |
| No | |
| Rectangle | |
| -40°C to +82°C | |
| 0.102 mm | |
| 50 ft. | |
| 2 in. | |
| M7C-2000-595-YL |
| ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
| None | |
| Gloss | |
| Vinyl | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| M710, BMP71 | |
| 50 ft. | |
| -40°F to +180°F | |
| 0.004 in. | |
| 50 ft. x 2 in. | |
| 15.24 m | |
| 50.8 mm |