Learn More
Brady™ Etichette in vinile multiuso
Questo resistente vinile a basso ritiro con adesivo ultra-aggressivo è ideale per etichettare tubi, attrezzature, scaffalature e praticamente ogni altra superficie industriale.
65.11€ - 118.86€
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
|---|---|
| Certificazione/Conformità | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Rivestimento | None |
| Finitura | Gloss |
| Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
|
17888354
|
Brady™
174163 |
Yellow | 50 ft. x 0.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
76.30€ 69.00€ / pezzi 1 Risparmia 7.30€ 9% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
17848254
|
Brady™
173271 |
Yellow | 50 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
94.05€ 85.01€ / pezzi 1 Risparmia 9.04€ 9% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
17899114
|
Brady™
174127 |
Yellow | 50 ft. x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
99.65€ 90.10€ / pezzi 1 Risparmia 9.55€ 9% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
17811629
|
Brady™
173240 |
Yellow | 50 ft. x 2 in. | M710, BMP71 |
113.00€
1 rotoli |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
17811709
|
Brady™
174142 |
Yellow | 50 ft. x 2 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
127.00€ 118.86€ / 1 rotoli Risparmia 8.14€ 6% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
17829034
|
Brady™
173216 |
Gold | 50 ft. x 0.5 in. | M710, BMP71 |
72.05€ 65.11€ / pezzi 1 Risparmia 6.94€ 9% Sconto |
Spedizione stimata: 10-09-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
17828344
|
Brady™
173283 |
Gold | 50 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
94.05€ 85.01€ / pezzi 1 Risparmia 9.04€ 9% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
17898964
|
Brady™
173252 |
Gold | 50 ft. x 2 in. | M710, BMP71 |
125.00€ 112.13€ / pezzi 1 Risparmia 12.87€ 10% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
|
17819134
|
Brady™
174135 |
Gold | 50 ft. x 2 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
142.00€ 118.86€ / pezzi 1 Risparmia 23.14€ 16% Sconto |
Spedizione stimata: 08-10-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
||
Descrizione
- Il vinile con adesivo acrilico permanente B-595 garantisce l'adesione dell'etichetta in condizioni climatiche difficili e resiste a sostanze chimiche, oli e detergenti
- Il consumabile in vinile in rotolo è ideale per la marcatura di tubi, l'identificazione a fini di sicurezza e logistica, la segnalazione del pericolo di folgorazione o i visual per l'ambiente di lavoro, sia in interni che in esterni
- Il consumabile con adesivo permanente aderisce a superfici lisce, ruvide o verniciate a polvere, nonché a superfici irregolari o a bassa energia superficiale
- Stampa su fondo vinilico giallo con finitura lucida, resistente all'esposizione a sostanze chimiche, grasso, olio e detergenti.
- Rotolo per etichettatura resistente con durata media all'esterno di 8-10 anni a temperature da -40°C a 82°C
Specifica
| Not Autoclavable | |
| Permanent Acrylic | |
| Gloss | |
| Vinyl | |
| Non-sterile | |
| No | |
| Rectangle | |
| -40°C to +82°C | |
| 0.102 mm | |
| 15.24 m |
| ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
| None | |
| Continuous | |
| Thermal Transfer | |
| Equipment Labeling, Electrical Labeling, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling | |
| 50 ft. | |
| -40°F to +180°F | |
| 0.004 in. | |
| 50 ft. |