Learn More
Brady™ Etichette in vinile ognitempo
Con questa etichetta in vinile a basso ritiro (B-595) è possibile realizzare etichette che resistono fino a 10 anni all’esterno. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette palmare Brady.
Marca: Brady™ 170836
Descrizione
- Versatili: ideali per l'etichettatura di tubazioni, attrezzature, scaffalature e altre superfici industriali
- Robuste: realizzate per resistere all'esposizione prolungata a raggi UV, prodotti chimici, grassi e oli, nebbia salina, detergenti e sporco
- Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente ad alta tenuta per l'uso su superfici ruvide, altamente strutturate, sporche e lisce, soprattutto a basse temperature
- Durevoli: etichette resistenti alle intemperie, pensate per durare fino a 10 anni in esterni
- Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
| Not Autoclavable | |
| Permanent Acrylic | |
| Blue, White | |
| Continuous | |
| Top | |
| Etichette | |
| Component and equipment labelling;Electrical labelling;Facility identification;Floor marking;Lean and 5S labelling;Pipe and valve marking;Warehouse marking | |
| -40°C | |
| 1 Label(s) / Box | |
| 25.40 mm (W) x 7.62 m (L) | |
| -40°C to 82°C | |
| 0.102 mm | |
| 25 ft. | |
| 1in. | |
| 25.40 mm | |
| M4C-1000-595-BL-WT |
| BS 5609:1986 Section 2 and section 3 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| None | |
| Gloss | |
| Vinyl | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | |
| M4C-1000-595-BL-WT | |
| 1 | |
| -40°F to 180°F | |
| 0.004 in | |
| 25.40 mm (W) x 7.62 m (L) | |
| 7.62 m | |
| 25.40 mm | |
| 0.5 in. |