Learn More
Brady™ Etichette in vinile ognitempo
Con questa etichetta in vinile a basso ritiro (B-595) è possibile realizzare etichette che resistono fino a 10 anni all’esterno. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette palmare Brady.
Marca:  Brady™ 170823
Codice prodotto. 17941960
  • 50.45€ / pezzi 1
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Versatili: ideali per l'etichettatura di tubazioni, attrezzature, scaffalature e altre superfici industriali
  • Robuste: realizzate per resistere all'esposizione prolungata a raggi UV, prodotti chimici, grassi e oli, nebbia salina, detergenti e sporco
  • Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente ad alta tenuta per l'uso su superfici ruvide, altamente strutturate, sporche e lisce, soprattutto a basse temperature
  • Durevoli: etichette resistenti alle intemperie, pensate per durare fino a 10 anni in esterni
  • Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
Black, White
Continuous
Top
Etichette
Component and equipment labelling;Electrical labelling;Facility identification;Floor marking;Lean and 5S labelling;Pipe and valve marking;Warehouse marking
-40°C
1 Label(s) / Box
19.05 mm (W) x 7.62 m (L)
-40°C to 82°C
0.102 mm
25 ft.
0,75in.
19.05 mm
M4C-750-595-BK-WT
BS 5609:1986 Section 2 and section 3 Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
None
Gloss
Vinyl
Thermal Transfer
Non-sterile
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
M4C-750-595-BK-WT
1
-40°F to 180°F
0.004 in
19.05 mm (W) x 7.62 m (L)
7.62 m
19.05 mm
0.5 in.