Learn More
Brady™ Etichette in vinile multiuso per M710 e BMP71
Codice prodotto. 17839194
Click to view available options
Colore:
Tan
White
Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17839194
Marca: Brady™ 173205
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Etichette in vinile multiuso per M710 e BMP71
  • Questo resistente vinile a basso ritiro con adesivo ultra-aggressivo è ideale per etichettare tubi, attrezzature, scaffalature e praticamente ogni altra superficie industriale.
  • Materiale molto flessibile con adesivo permanente a forte adesione per superfici ruvide o molto irregolari in ambienti difficili, anche all'esterno
  • Si adatta e aderisce a superfici difficili come blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno verniciato, plastica irregolare, tubazioni con rivestimento in carta e custodie in plastica soffiata
  • Resiste all'esposizione a sostanze chimiche, grassi, oli, nebbia salina, detergenti, prodotti per la pulizia e sporco industriale in generale
  • Durata media in esterni 8-10 anni con temperature da -40 °C a 82 °C (da -40 °F a 180 °F), può essere applicato fino -18 °C (0 °F) di temperatura
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
  • Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M7-R10000 o M7-R6000
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 2979, ASTM D 523
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Gloss
Formato Label
Materiale Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Outdoor Labels
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, Facility Identification, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling, Pipe and Valve Marking, Warehouse Marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady™ Printers M710, BMP71
Etichette per riga 1 Label
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Quantità 1 Roll
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +82°C
Spessore (sistema imperiale) 0.004 in.
Spessore (sistema metrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 15.24 m x 12.7 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 50 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 m
Larghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 12.7 mm
Alternate Part Number M7C-500-595-WT