Learn More
Witeg™ Condensatori a bulbi di Allihn
Codice prodotto. p-8012743
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
19/26
24/29
29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11833562
Marca: Witeg™ 1 722 250
Use the Witeg™ Allihn Bulb Condenser, which consists of a long glass tube with a water jacket. A series of bulbs on the tube increases the surface area.
  • Various jacket lengths
Specifica
Diametro sistema metrico) interno tubo 6.4 mm
Diametro (sistema metrico) tubazione esterna 11 mm
Lunghezza camicia (sistema metrico) 250 mm
Quantità 1 Pack
Nessun giunto rastremato standard 19/26
Tipo Allihn Bulb Condenser